Learn More
4-Chlorobenzamidine hydriodide, 96%
Codice prodotto. 11434633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434633 5 g 5g
11424633 1 g 1g
11444633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11571.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282.509 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115297-57-9
Formula molecolare C7H8ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 282.509
Numero MDL MFCD00051987
InChI Key YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
PubChem CID 2734221
IUPAC Name 4-chlorobenzenecarboximidamide;hydroiodide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Punto di fusione ∼235°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 8280383
Peso formulazione 282.51
Percent Purity 96%