Learn More
4-Chlorobenzamidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13595020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13595020 5 g 5g
13515030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13595020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 14401-51-5
Formula molecolare C7H7ClN2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 191.06
InChI Key RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC Name 4-chlorobenzenecarboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Punto di fusione 244.0°C to 245.0°C
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Formula lineare ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Peso formulazione 191.06
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.