Learn More
4-Chlorobenzene-1,3-diol (4-Chlororesorcinol), Mikromol
Codice prodotto. 30460029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460029 4 x 25 mg 100mg
30052443 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30460029 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3572.0500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzene-1,3-diol (4-Chlororesorcinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Nomi componenti o analita 4-Chlororesorcinol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H5 Cl O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 144.56
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 143.9978 g/mol