Learn More
4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673233 10 g Amber Glass Bottle 10g
10263622 1 g Amber Glass Bottle 1g
10223203 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673233 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06264EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14401-51-5
Formula molecolare C7H8Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 191.055
InChI Key RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC Name 4-chlorobenzenecarboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Quantità 10 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Peso formulazione 191.06
Percent Purity 95%