Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11422748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422748 500 g 500g
11412748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422748 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A16735.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 98-64-6
Formula molecolare C6H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 191.63
Numero MDL MFCD00007936
InChI Key HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
PubChem CID 66824
IUPAC Name 4-chlorobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzenesulfonamide
Punto di fusione 144°C to 148°C
Quantità 500 g
Beilstein 1308891
Peso formulazione 191.64
Percent Purity 98%