Learn More
4-Chlorobenzenesulfonamide, 98+%
Codice prodotto. 10530001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10530001 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10530001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108631000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-64-6 | C6H6ClNO2S | 191.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzenesulfonamide
Nota nome 98+%
CAS 98-64-6
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144.0°C to 148.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C6H6ClNO2S
Formula lineare ClC6H4SO2NH2
Numero MDL MFCD00007936
Quantità 100 g
Beilstein 11, 55
Sinonimo p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% naoh
InChI Key HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC Name 4-chlorobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 191.63
PubChem CID 66824
Peso formulazione 191.63
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzenesulfonamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.