Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride |
| Punto di fusione | 49°C to 54°C |
| Punti di ebollizione | 141°C (15 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 107°C (224°F) |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN3261 |
| Beilstein | 511583 |
| Peso formulazione | 211.07 |
| Percent Purity | 97% |