Learn More
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032020
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
98-60-2
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00007439
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
7398
4-chlorobenzenesulfonyl chloride
ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
98-60-2
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00007439
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
7398
4-chlorobenzenesulfonyl chloride
ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 52°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H4SO2Cl
Quantità 500 g
Beilstein 11, 55
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.