Learn More
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10714661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714661 25 g Bottiglia in vetro 25g
10407190 5 g Bottiglia in vetro 5g
10367620 100 g Plastic bottle 100g
10032020 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10714661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158560250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-60-2 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-60-2
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD00007439
InChI Key ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7398
IUPAC Name 4-chlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 52°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4SO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 11, 55
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.