Learn More
4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30359444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2534961G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-60-2
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-chlorobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 211.07