Learn More
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15485797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15485797 5 g 5g
15475797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33015.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23967-57-9 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23967-57-9
Formula molecolare C9H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 212.647
Numero MDL MFCD06655155
InChI Key IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
IUPAC Name 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione ∼233°C (sublimation)
Quantità 5 g
Peso formulazione 212.65
Percent Purity 97%