Learn More
4-Chlorobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052030 25 mg 25mg
17922976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052030 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0063.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Nomi componenti o analita 4-Chlorobenzoic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 4-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Quantità 25 mg
Peso formulazione 155.9978 g/mol