Learn More
4-Chlorobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 74-11-3 |
| Formula molecolare | C7 H5 Cl O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Benzoic acid, p-chloro- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid, 4-CBA, Chlorobenzene-4-carboxylic acid, Mycosid, NSC 143358, NSC 32738, NSC 8444, p-Carboxychlorobenzene, p-Chlorbenzoic acid, p-Chlorobenzoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 4-chlorobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.57 |
| Peso formulazione | 155.9978 |