Learn More
4-Chlorobenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 10722105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722105 500 g Plastic bottle 500g
10321703 25 g Plastic bottle 25g
10705991 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10722105 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151875000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-03-0
Formula molecolare C7H4ClN
Molecular Weight (g/mol) 137.57
Numero MDL MFCD00001813
InChI Key GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC Name 4-chlorobenzonitrile
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzonitrile
Punto di fusione 91°C to 94°C
CAS min. % 98.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 108g/mL
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Flakes or Chunks
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Punti di ebollizione 223°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 137.57
Percent Purity 99%