Learn More
4-Chlorobenzonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzonitrile |
| CAS | 623-03-0 |
| Formula molecolare | C7H4ClN |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMILES | N#CC1=CC=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-chlorobenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.57 |
| Peso formulazione | 137.0032 |