Learn More
4-Chlorobenzophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30052548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052548 100 mg 100mg
30049390 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052548 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0380.10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzophenone
CAS 134-85-0
Nomi componenti o analita 4-Chlorobenzophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Quantità 100 mg
Peso formulazione 216.0342 g/mol