Learn More
4-Chlorobenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30133817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133817 10 g 10g
30003701 5 g 5g
30012920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133817 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36448510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-85-0
Formula molecolare C13 H9 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Sinonimo (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, 4-Chlorobenzophenone, Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-phenylmethanone
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Peso formulazione 216.0342
Percent Purity >95%