Learn More
4-Chlorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 10224230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224230 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10091020 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10035913 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10224230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108730250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-56-6
Formula molecolare C7H4ClF3
Molecular Weight (g/mol) 180.56
Numero MDL MFCD00000627
InChI Key QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
IUPAC Name 1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzotrifluoride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -36.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 136.0°C to 138.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4453 to 1.4473
Quantità 25 mL
Indice di Merck 15, 2127
Gravità specifica 1.35
Viscosità 0.67 mPa.s (38°C)
Peso formulazione 180.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.