Learn More
4-Chlorobenzotrifluoride, Mikromol™
Codice prodotto. 17941956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941956 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941956 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0256.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzotrifluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-56-6
Nomi componenti o analita 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 Cl F3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Chlorobenzotrifluoride
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 180.55
Quantità 100 mg
Peso formulazione 179.9954 g/mol