Learn More
4-Chlorobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-01-0 |
| Formula molecolare | C7H4Cl2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 4-chlorobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.01 |
| Peso formulazione | 173.9639 |