Learn More
4-Chlorobenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30362966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30362966 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36444025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Formula molecolare C7H4Cl2O
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 4-chlorobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Peso formulazione 173.9639