Learn More
4-Chlorobenzoyl-d4 Chloride, CDN
Codice prodotto. 30316612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316612 0.25 g 0.25g
30319712 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316612 Fornitore CDN N. del fornitore CDND19170.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl chloride
CAS 87367-51-9
Formula molecolare C7 2H4 Cl2 O
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl
IUPAC Name 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 179.037
Peso formulazione 177.989 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity