Learn More
4-Chlorobenzoylacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30355478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355478 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3650255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Formula molecolare C9 H6 Cl N O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 179.6
Peso formulazione 179.0138