Learn More
4-Chlorobenzoylacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 4640-66-8 |
| Formula molecolare | C9 H6 Cl N O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N |
| IUPAC Name | 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.6 |
| Peso formulazione | 179.0138 |