Learn More
4-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10142660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10142660 25 g Bottiglia in vetro 25g
10733641 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10142660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108770250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-76-7
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Numero MDL MFCD00004652
InChI Key PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzyl alcohol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder