Learn More
4-Chlorobenzyl cyanide, 98+%
Codice prodotto. 10355740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355740 5 g Bottiglia in vetro 5g
10080870 100 g Bottiglia in vetro 100g
10102760 250 g Bottiglia in vetro 250g
10000890 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10355740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-53-4
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.6
Numero MDL MFCD00001918
InChI Key IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzyl cyanide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 30°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 265°C to 267°C
Punto d'infiammabilità 133°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2CN
Indice di rifrazione 1.5415 to 1.5435
Quantità 5 g
Beilstein 09, 448
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.