Learn More
4-Chlorobenzylamine, 97+%
Codice prodotto. 11421748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11421748 100 g 100g
11344749 5 g 5g
11411748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13984.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-86-9
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00008121
InChI Key YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzylamine
Densità 1.16
Punti di ebollizione 229°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 100 g
Numero UN UN2735
Beilstein 507949
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 141.6
Percent Purity ≥97%