Learn More
4-chlorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10477670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477670 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10454795 25 g Bottiglia in vetro 25g
10070870 50 g Bottiglia in vetro 50g
10277503 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10477670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108790025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-86-9
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Numero MDL MFCD00008121
InChI Key YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chlorobenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5576 to 1.5610
Quantità 2.5 g
Beilstein 12, 1074
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible with water
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.