Learn More
4-Chlorobenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30352973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352973 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3677555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzylamine
CAS 104-86-9
Formula molecolare C7H8ClN
Quantità 5 g
Sinonimo p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
SMILES NCc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Peso formulazione 141.0345