Learn More
4-Chlorobenzylideneacetone, 98%
Codice prodotto. 11367395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367395 5 g 5g
11377395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367395 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05321.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3160-40-5
Formula molecolare C10H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 180.631
Numero MDL MFCD00018790
InChI Key UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
PubChem CID 736572
IUPAC Name (E)-4-(4-chlorophenyl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzylideneacetone
Punto di fusione 55°C to 60°C
Punti di ebollizione 145°C to 147°C (5 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1100204
Peso formulazione 180.64
Percent Purity 98%