Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30361231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361231 5 g 5g
30349389 1 g -
30359212 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30361231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3600205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80565-30-6
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Sinonimo 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)benzaldehyde
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Peso formulazione 216.0342