Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15294814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15294814 1 g 1g
15204824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15294814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450360010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80565-30-6 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80565-30-6
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Numero MDL MFCD01631911
InChI Key UXCMNUUPBMYDLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4-4-chlorophenyl benzaldehyde, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chloro-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10240, acmc-209pjr, amtda049
PubChem CID 592570
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)benzaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4′-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 113.0°C to 116.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 216.67
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.