Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 15497107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497107 10 g 10g
15487107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34182.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20443-74-7
Formula molecolare C12H8Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.154
Numero MDL MFCD01631918
InChI Key NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 107°C to 108°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 287.17
Percent Purity 96%