Learn More
4-Chlorobromobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromochlorobenzene |
| CAS | 106-39-8 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br Cl |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC Name | 1-bromo-4-chlorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.45 |
| Peso formulazione | 189.9185 |