Learn More
4-Chlorobutanoic acid methyl ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorobutanoic acid methyl ester |
| CAS | 3153-37-5 |
| Formula molecolare | C5H9ClO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate, |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCl |
| IUPAC Name | methyl 4-chlorobutanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.58 |
| Peso formulazione | 136.0291 |