Learn More
4-Chlorobutyryl chloride, 98%
Codice prodotto. 11444953
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
10g
250g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11444953
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12249.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 140.991 g/mol
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
Solubility
soluble in diethyl ether, ethanol, slightly soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store under inert gas. Store away from oxidizing agent, bases,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4635-59-0
Formula molecolare C4H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 140.991
Numero MDL MFCD00000754
InChI Key CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
IUPAC Name 4-chlorobutanoyl chloride
SMILES C(CC(=O)Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobutyryl chloride
Punto di fusione -49°C
Densità 1.258
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Acrid
Formula lineare ClCH2CH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 250 g
Numero UN UN2927
Beilstein 773860
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Peso formulazione 141
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobutyryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Chlorobutyryl chloride