Learn More
4-Chlorocinnamamide, 97%
Codice prodotto. 11367756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367756 1 g 1g
11377756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367756 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11406.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18166-64-8 | C9H8ClNO | 181.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18166-64-8
Formula molecolare C9H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 181.62
Numero MDL MFCD00017147
InChI Key PWXPFYVNYKVJBW-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo 4-chlorocinnamamide, p-chlorocinnamamide, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide, 3-4-chlorophenyl acrylamide, p-chlorocinnamide, 4-chlorocinnamide,trans, 4-chlorobenzeneacrylamide, 2e-3-4-chlorophenyl acrylamide, e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5364144
IUPAC Name (E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enamide
SMILES NC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorocinnamamide
Punto di fusione 210°C to 212°C
Quantità 1 g
Beilstein 2084774
Peso formulazione 181.62
Percent Purity 97%