Learn More
4-Chlorocinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30359887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30359887 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC29331050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorocinnamic Acid
CAS 1615-02-7
Formula molecolare C9H7ClO2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name (E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.6
Peso formulazione 182.0135