Learn More
4-Chlorocinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorocinnamic Acid |
| CAS | 1615-02-7 |
| Formula molecolare | C9H7ClO2 |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | (E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.6 |
| Peso formulazione | 182.0135 |