Learn More
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10242792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10242792 1 g Amber Glass Bottle 1g
10747505 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242792 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00326DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31270-80-1
Formula molecolare C7H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 153.565
InChI Key OPFFYLJLHPZSEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorofuro 3,2-c pyridine, 4-chloro-furo 3,2-c pyridine, furo 3,2-c pyridine, 4-chloro, pubchem21417, 4-chlorofuro 3,2-cpyridine, ksc221s6f, 4-chlorofurano 3,2-c pyridine, 4-chlorofuro 3,2-pyridine
PubChem CID 2779746
IUPAC Name 4-chlorofuro[3,2-c]pyridine
SMILES C1=CN=C(C2=C1OC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorofuro[3, 2-c]pyridine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.57
Percent Purity 95%