Learn More
4-Chloroindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloroindole |
| CAS | 25235-85-2 |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl N |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Clc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC Name | 4-chloro-1H-indole |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.59 |
| Peso formulazione | 151.0189 |