Learn More
4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10597664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597664 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10507674 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10597664 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68574CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 944450-92-4
Formula molecolare C11H17Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 250.163
Numero MDL MFCD10700059
InChI Key SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811048
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-1-(furan-2-ylmethyl)piperidine;hydrochloride
SMILES C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 250.17
Percent Purity 95%