Learn More
4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30349593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349593 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC597480100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1001415-64-0
Formula molecolare C8H11ClN2O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C
IUPAC Name methyl 4-(chloromethyl)-2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 202.64
Peso formulazione 202.0509