Learn More
4-(chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10663783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10663783 250 mg 250mg
10110592 1 g 1g
10341705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10663783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC11524CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 54679-16-2
Formula molecolare C8H6ClNS2
Molecular Weight (g/mol) 215.71
Numero MDL MFCD01571296
InChI Key CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736496
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole
SMILES ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Peso formulazione 215.73
Percent Purity 97%