Learn More
4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole hydrochloride, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10396374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10396374 5 g 5g
10249782 250 mg 250mg
10259782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10396374 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01135DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 690632-83-8
Formula molecolare C10H8Cl3NS
Molecular Weight (g/mol) 280.59
Numero MDL MFCD05664422
InChI Key CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole;hydrochloride
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 280.61
Percent Purity 97%