Learn More
4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782483 10 g Amber Glass Bottle 10g
10455122 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD03309EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 17969-22-1
Formula molecolare C10H7Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 244.133
Numero MDL MFCD00047057
InChI Key UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
PubChem CID 610297
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 244.14
Percent Purity 95%