Learn More
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10470554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10470554 1 g 1g
10011004 250 mg 250mg
10382095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD09497DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77470-53-2
Formula molecolare C5H7Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 184.08
Numero MDL MFCD00067725
InChI Key YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole;hydrochloride
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.09
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche