Learn More
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11482707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482707 25 g 25g
11462707 1 g 1g
11472707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14902.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77470-53-2
Formula molecolare C5H7Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 184.08
Numero MDL MFCD00067725
InChI Key YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Punto di fusione ∼165°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 108603
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole;hydrochloride
Peso formulazione 184.09
Percent Purity 98%