Learn More
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712443 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10712443 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
CAS 77470-53-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 163°C
Colore Brown or Cream to Gray-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H7Cl2NS
Numero MDL MFCD00067725
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
InChI Key YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 184.08
PubChem CID 2734203
Peso formulazione 184.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.