Learn More
4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10171202
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10171202 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10293012 1 g Amber Glass Bottle 1g
10754755 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10171202 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18324CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4771-31-7
Formula molecolare C10H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 209.691
Numero MDL MFCD00723503
InChI Key SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
PubChem CID 236969
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 209.7
Percent Purity 97%